Learn More
Palladium, 99,99 %, (analyse de métaux), poudre, granulométrie, maille -20, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10431431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10431431
Marque: Thermo Scientific Acros 193690050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Couleur Noir à gris
Point de fusion 1555.0°C
Point d’ébullition 2970.0°C
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Forme Poudre
Formule linéaire Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Poids de la formule 106.4
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces