Learn More
Hydroxyde de palladium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358298
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358298 5 g 5g
11338298 0.25 g -
11348298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039496.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12135-22-7
Formule moléculaire H2O2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 140.43
Numéro MDL MFCD00064599
Clé InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
CID PubChem 9942167
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium hydroxide
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC dihydroxyde de palladium(2+)
Poids de la formule 140.42
Pourcentage de pureté 99%