Learn More
Hydroxyde de palladium, Pd 20 % sur du carbone, nominalement 50 % d’eau, catalyseur de Pearlman, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Employé comme catalyseur pour l’hydrogénolyse des groupes benzyles et des époxydes.
Il est utilisé pour réduire les composés nitro en amines.
Agit comme réactif de déshydrogénation et comme réactif utile pour la débenzylation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium Hydroxide |
| Note relative au nom | 20% on Carbon, nominally 50% water |
| Forme physique | Poudre humide noire |
| Quantité | 2 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Sécurité et traitement
- Palladium hydroxide, Pd 20% on carbon, nominally 50% water, Pearlman's Catalyst
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Palladium hydroxide