Learn More
Hydroxyde de palladium, Pd 5 % sur poudre de carbone, Type A403002-5, nominalement 50 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium hydroxide |
| Note relative au nom | Pd 5% on carbon powder, Type A403002-5, Nominally 50% water |
| Couleur | Noir |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2 g |
| Odeur | Odorless |