Learn More
Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd 34,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376028
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376028 1 g -
11366028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010517.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Carbonylation, oligomérisation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14024-61-4
Formule moléculaire C10H14O4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 304.64
Numéro MDL MFCD00000025 MFCD00000025
Clé InChI JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Synonyme palladium diacetonate, acetylacetone palladium ii salt, bis 2,4-pentanedionato palladium ii
CID PubChem 53384484
Nom IUPAC (E)-4-oxopent-2-en-2-olate de palladium(2+)
SMILES [Pd++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 210°C (decomposition)
Couleur Jaune à orange
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in benzene and chloroform.
Poids de la formule 304.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 34.7%