Learn More
Chlorure de palladium(II), Premion™, 99,999 % (à base de métaux), Pd 59,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354738 1 g 1g
11344738 5 g 5g
11306199 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043085.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire Cl2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 177.32
Numéro MDL MFCD00003558
Clé InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
CID PubChem 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium (II) chloride
Point de fusion 675°C (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,6990
Informations sur la solubilité Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
Nom IUPAC dichloropalladium
Poids de la formule 177.31
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 59.5% min
Odeur Odorless
Densité 4.0 g/mL