Learn More
Chlorure de palladium(II), solution, Pd 9,0-11,0 % w/w (cont. Du PD), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410300 1 g 1g
11420300 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410300 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012623.NH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire Cl2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 177.32
Numéro MDL MFCD00003558
Clé InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
CID PubChem 24290
ChEBI CHEBI:53434
Nom IUPAC dichloropalladium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) chloride
Couleur Marron
Note relative au nom Solution
Numéro UN UN3264
Concentration Pd 9.0 to 11.0% w/w (cont. Pd)
Informations sur la solubilité Miscible with water,organic solvents and hydrochloric acid.
Poids de la formule 177.31
Odeur Acidic
Quantité 1 g
Forme physique Liquide