Learn More
Nitrate de palladium(II) hydraté, 99,9 % (à base de métaux), Pd 39 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311668
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11311668 10 g 10g
11321668 2 g 2g
11301668 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11311668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011035.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207596-32-5
Formule moléculaire N2O6Pd
Poids moléculaire (g/mol) 230.43
Numéro MDL MFCD00011169
Clé InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
CID PubChem 24932
Nom IUPAC palladium(2 +);dinitrate
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) nitrate hydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Crystals
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in dilute nitric acid.
Poids de la formule 230.43 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Red-brown cristals