Learn More
Nitrate de palladium(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10279243 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10279243 1 g Flacon en verre 1g
10239293 5 g Flacon en verre 5g
11994361 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10279243 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389910010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207596-32-5 , 10102-05-3
Formule moléculaire N2O6Pd
Poids moléculaire (g/mol) 230.43
Numéro MDL MFCD00149818
Clé InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci
CID PubChem 16211503
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) nitrate hydrate
Couleur Noir-brun
Forme physique Crystals
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Pd(NO3)2·xH2O
Nom IUPAC Palladium(2+) ; dinitrate ; hydrate
Poids de la formule 230.43
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium(II) nitrate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.