Learn More
Nitrate de palladium(II), solution, Pd 10 % w/w (cont. du Pd), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480290 1 g 1g
11460290 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012621.NH
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10102-05-3 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-05-3
Formule moléculaire N2O6Pd
Poids moléculaire (g/mol) 230.43
Numéro MDL MFCD00011169
Clé InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
CID PubChem 24932
Nom IUPAC palladium(2 +);dinitrate
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) nitrate
Couleur Marron à orange
Note relative au nom Solution
Concentration Pd 10% w/w (cont. Pd)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Miscible with water and dilute nitric acid.
Poids de la formule 230.43