Learn More
Nitrate de palladium(II), solution, Pd 12-16 % p/p (cont. Pd)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium(II) nitrate |
| Couleur | Marron à orange |
| Note relative au nom | Solution |
| Numéro UN | UN3264 |
| Concentration | Pd 12 to 16% w/w (cont. Pd) |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,nitric acid. |
| Poids de la formule | 230.43 |
| Quantité | 1 g |
| Forme physique | Liquide |