Learn More
Nitrate de palladium(II), solution, Pd 4-5% m/m (cont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416985 5 g 5g
15426985 1 g 1g
15432327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15416985 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045512.NB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10102-05-3 | Molecular Formula: N2O6Pd | Molecular Weight: 230.43 g/mol
Le chlorure de sodium(II) déshydraté est utilisé comme réactif pour le dopage du carbone activé à des fins de catalyse. Il agit comme un cathéter pour l’hydrogénation de la 1-heptyne et du naphthalène. Il sert de matière première importante pour la préparation de nanocatalytes des alliages de platine et de palladium pour la réaction de réduction d’oxygène tolérante au méthanol dans les cellules à carburant et dans la synthèse des couches minces d’ ou de cuivre-palladium. En outre, il est utilisé dans la synthèse des cathéters de dioxyde de palladium-tita notamment modifiés par sulfide de di-phényl pour l’hydrogénation de l’acétylène.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-05-3
Formule moléculaire N2O6Pd
Poids moléculaire (g/mol) 230.43
Numéro MDL MFCD00011169
Clé InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
CID PubChem 24932
Nom IUPAC palladium(2 +);dinitrate
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium (II) nitrate solution
Couleur Marron à orange
Concentration Pd 4 to 5% w/w (cont. Pd)
Formule linéaire Pd(NO3)2
Quantité 5 g
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Miscible with water and dilute nitric acid.
Poids de la formule 230.43
RUO– À des fins de recherche uniquement