Learn More
Nitrate de palladium(II), solution, Pd 4-5% m/m (cont. Pd), Thermo Scientific Chemicals
Description
Le chlorure de sodium(II) déshydraté est utilisé comme réactif pour le dopage du carbone activé à des fins de catalyse. Il agit comme un cathéter pour l’hydrogénation de la 1-heptyne et du naphthalène. Il sert de matière première importante pour la préparation de nanocatalytes des alliages de platine et de palladium pour la réaction de réduction d’oxygène tolérante au méthanol dans les cellules à carburant et dans la synthèse des couches minces d’ ou de cuivre-palladium. En outre, il est utilisé dans la synthèse des cathéters de dioxyde de palladium-tita notamment modifiés par sulfide de di-phényl pour l’hydrogénation de l’acétylène.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium (II) nitrate solution |
| Couleur | Marron à orange |
| Concentration | Pd 4 to 5% w/w (cont. Pd) |
| Formule linéaire | Pd(NO3)2 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3264 |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water and dilute nitric acid. |
| Poids de la formule | 230.43 |
RUO– À des fins de recherche uniquement