Learn More
Sulfate de palladium(II) dihydraté, Premion™, 99,95 % (base de métaux), Pd 44,1 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium(II) sulfate dihydrate |
| Point de fusion | (decomposition) |
| Couleur | Marron à rouge |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Formule linéaire | PdSO4·2H2O |
| Numéro UN | UN3260 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in cold water. |
| Poids de la formule | 238.51 (202.48 Anhydrous) |
| Afficher plus |