Learn More
Solution étalon de palladium, pour AAS, 1 mg/ml de Pd dans 10 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10685642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10685642 500 ml 500mL
10472581 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10685642 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196175000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    168.00€ / 500mL
    Économisez 13.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Pd in 10% HCl
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5
Densité 1.0500g/mL
Gravité spécifique 1.05
Forme physique Solution
Formule moléculaire Pd
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C)
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Couleur Marron-rouge
Point de fusion -25.0°C
Point d’ébullition 107.0°C
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
Nom IUPAC palladium
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
CID PubChem 23938
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:33363
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.