Learn More
Chlorure de palmatine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 17565535 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité unitSize
17565535 1 g 1g
17575535 250 mg 250mg
2 options
Code produit. 17565535
Marque: Thermo Scientific Acros 467150010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 10605-02-4
Formule moléculaire C21 H22 Cl N O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorure de palmatine
Quantité 1 g
Poids de la formule 387,86
Numéro MDL MFCD00016656
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Jaune clair à jaune à orange
Pureté ≥ 97,5%
Clé InChI RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC
Nom IUPAC 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 387.86