Learn More
Palmatine chloride, MedChemExpress
Code produit. 16459895
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 16459895
Marque: Medchem Express HYN0110
MedChemExpress Palmatine chloride is an orally active and irreversible indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor with IC50s of 3 μM and 157μM against HEK 293-hIDO-1 and rhIDO-1, respectively.
Palmatine chloride can also inhibit West Nile virus (WNV) NS2B-NS3 protease in an uncompetitive manner with an IC50 of 96 μM. Palmatine chloride shows anti-cancer, anti-oxidation, anti-inflammatory, neuroprotection, antibacterial, anti-viral activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmatine chloride
CAS 10605-02-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22ClNO4
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (82.50 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC3)C=C2C=C1.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 387.86
Poids de la formule 387.86
Pourcentage de pureté 96.21%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.