Learn More
Acide palmitique, 95,2 %, MP Biomedicals™
Code produit 11448170 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11448170 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11448170 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210255380
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Saturated fatty acid used for research applications such as apoptosis induction and water hardness testing.
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitic acid
CAS 57-10-3
Couleur Blanc
Densité 0.853g/mL
Formule moléculaire C16H32O2
Numéro MDL MFCD00002747
Quantité 100 g
Synonyme palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
Clé InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Nom IUPAC acide hexadécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 256.43
CID PubChem 985
ChEBI CHEBI:15756
Poids de la formule 256.42
Pourcentage de pureté 95.2%
Qualité Not Available
Forme physique Poudre cristalline