Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide palmitique, 98 %
Code produit 10656584 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656584 250 g Flacon en plastique 250g
10295080 1 kg Flacon en plastique 1kg
10247353 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
15189173 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10656584 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 129702500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.90€
    24.65€ / 250g
    Économisez 4.25€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-10-3
Formule moléculaire C16H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.43
Numéro MDL MFCD00002747
Clé InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide palmitique, acide cétylique, acide n-hexadécanoïque, acide hexadécylique, acide n-hexadécoïque, acide 1-pentadecanecarboxylique, acide palmitinique, acide pentadecanecarboxylique, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
CID PubChem 985
ChEBI CHEBI : 15756
Nom IUPAC acide hexadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide palmitique
Acidité 215 à 233 mg KOH/g
Point de fusion 59.0°C à 63.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8500 g/ml
Point d’ébullition 351.5°C
Point d’éclair 206°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)14CO2H
Quantité 250 g
Indice de saponification 216 à 224 mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Merck Index 15,7097
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool chaud, l’éther et l’alcool propylique
Viscosité 7.8 mPa.s (70°C)
Poids de la formule 256.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Paillettes