Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palmitic acid |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.4273g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 256.4 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |