Learn More
Hydrazide d’acide palmitique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387836
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11387836
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13013.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2619-88-7 | C16H34N2O | 270.461 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2619-88-7
Formule moléculaire C16H34N2O
Poids moléculaire (g/mol) 270.461
Numéro MDL MFCD00066357
Clé InChI SSVSELJXJJCANX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palmitohydrazide, palmitic acid hydrazide, hexadecanoyl hydrazide, hexadecanoic acid hydrazide, palmiticacidhydrazide, hexadecanohydrazide #, acmc-1cbma, 16-hexadecanoyl hydrazide, hexadecanoic acid,hydrazide, hexdecanoic acid hydrazide
CID PubChem 225536
Nom IUPAC Hexadécanehydrazide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitic acid hydrazide
Point de fusion 150°C to 152°C
Formule linéaire CH3(CH2)14CONHNH2
Quantité 1 g
Beilstein 1784616
Poids de la formule 270.46
Pourcentage de pureté 99%