Learn More
Acide palmitique, LoGiCal
Product Code. 30463030
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30463030 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463030 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0704.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Palmitic Acid
CAS 57-10-3
Noms d’analytes ou de composants Palmitic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H32 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Palmitic acid, Hexadecanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide hexadécanoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 256.42
Quantité 10 mg
Poids de la formule 256,2402 g/mol