Learn More
Acide palmitique, Mikromol™
Description
Acide palmitique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palmitic Acid |
| CAS | 57-10-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Palmitic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H32 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Palmitic acid, Hexadecanoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide hexadécanoïque |
| Afficher plus |