Learn More
Acide palmitique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10393372 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10393372 5 g Flacon en verre 5g
10289890 25 g Flacon en verre 25g
10045403 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10393372 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    87.65€ / 5g
    Économisez 18.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 408-35-5 | C16H31NaO2 | 278.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 408-35-5
Formule moléculaire C16H31NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 278.4
Numéro MDL MFCD00002749
Clé InChI GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1
CID PubChem 2735111
Nom IUPAC Sodium ; hexadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitic acid, sodium salt
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% max. (110°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)14COONa
Quantité 5 g
Beilstein 02,III,94
Poids de la formule 278.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre