Learn More
Novus Biologicals™ Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand
Code produit 18796653 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,025 mg
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18796653 0,1 mg 0.10mg
18705143 0,025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18796653 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP225297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    240.45€ / 0.1mg
    Économisez 14.55€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Applications: Functional, In vitro assay, In vivo assay, Ligand Activation
Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand is a synthetic tripalmitoylated lipohexapeptide analog of the immunologically active N-terminal portion of bacterial lipoprotein. It activates monocytes and macrophages and is also a potent activator of proinflammatory transcription factor NF-kB. Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand is recognized by a heterodimer formed between TLR1 and TLR2. Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand stimulation: If your cell line does not naturally express TLR1+ TLR2, co-transfect with plasmids pCMV/TLR1and pCMV/TLR2. Forty-eight hours after transfection, stimulate cells with 10 to 100ng/ml of Pam3CSK4 for 6 to 24 hours. Determine Pam3CSK4 stimulation using appropriate detection assays. Buffer: Sterile water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0.5 mg/mL
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 0,1 mg
À utiliser avec (application) Activation of TLR1 and TLR2 heterodimer. Stimulation of TLR1 and TLR2 has been reported with 10 to 100ng/mL. Use in vitro assay reported in scientific literature (PMID: 24105263) Use in functional reported in scientific literature (PMID 25511699). Use in In-vivo reported in scientific literature (PMID 25466255). Use in ligand activation reported in multiple pieces scientific literature.
Cible Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand
Espèces Human/Mouse