Learn More
Pamiparib, MedChemExpress
Code produit. 16493938
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16493938
Marque: Medchem Express HY104044
MedChemExpress Pamiparib (BGB-290) is an orally active, potent, highly selective PARP inhibitor, with IC50 values of 0.9 nM and 0.5 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Pamiparib has potent PARP trapping, and capability to penetrate the brain, and can be used for the research of various cancers including the solid tumor.
Pamiparib (BGB-290) is an orally active, potent, highly selective PARP inhibitor, with IC50 values of 0.9 nM and 0.5 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Pamiparib has potent PARP trapping, and capability to penetrate the brain, and can be used for the research of various cancers including the solid tumor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pamiparib
CAS 1446261-44-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H15FN4O
Quantité 10 mg
Synonyme BGB-290
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (209.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NN=C2CN(CCC3)[C@@]3(C)C(N4)=C2C5=C4C=C(F)C=C51
Poids moléculaire (g/mol) 298.31
Poids de la formule 298.31
Pourcentage de pureté 98.98%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.