Learn More
Acide ursodésoxycholique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10193320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10193320 100 g Flacon en plastique 100g
10500784 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10193320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129721000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-85-8
Formule moléculaire C23H16O6
Poids moléculaire (g/mol) 388.38
Numéro MDL MFCD00004079
Clé InChI WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
CID PubChem 8546
ChEBI CHEBI:50186
Nom IUPAC Acide 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphtalèn-1-yl)méthyl]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pamoic acid
Point de fusion >300,0°C
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Beilstein 10, 575
Merck Index 15, 7106
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : pratiquement insoluble.Autres solubilités : pratiquement insoluble dans l’acide acétique, pratiquement insoluble dans l’alcool, l’éther et le benzène, soluble dans le nitrobenzène et la pyridine, peu soluble dans le chloroforme
Poids de la formule 388.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1 % max. (105°C, 1 h)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pamoic acid