Learn More
Acide pamoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide pamoïque est utilisé dans la préparation de dérivés du dépôt d’agents médicaux, utilisés en pharmacologie pour augmenter la solubilité d’un médicament dans l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide pamoïque est utilisé dans la préparation de dérivés du dépôt d’agents médicaux, utilisés en pharmacologie pour augmenter la solubilité d’un médicament dans l’eau.
Solubilité
Soluble dans le nitrobenzène, la pyridine
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants forts.Garder le récipient hermétiquement fermé.Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pamoic Acid |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 50g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Beilstein | 901319 |
| Merck Index | 14,7005 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in nitrobenzene, pyridine |
| Poids de la formule | 388.38 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et traitement
- Pamoic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Pamoic acid