Learn More
Acide pamoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
Conditionnement:
1000g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482218 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11482218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15207.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acide pamoïque est utilisé dans la préparation de dérivés du dépôt d’agents médicaux, utilisés en pharmacologie pour augmenter la solubilité d’un médicament dans l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pamoïque est utilisé dans la préparation de dérivés du dépôt d’agents médicaux, utilisés en pharmacologie pour augmenter la solubilité d’un médicament dans l’eau.
Solubilité
Soluble dans le nitrobenzène, la pyridine
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants forts.Garder le récipient hermétiquement fermé.Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pamoic Acid
CAS 130-85-8
Point de fusion >300°C
Quantité 1000 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C23H16O6
Numéro MDL MFCD00004079
Beilstein 901319
Merck Index 14,7005
Synonyme pamoic acid, embonic acid, 4,4 '-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7 rrq8qz38n
Informations sur la solubilité Soluble in nitrobenzene, pyridine
Clé InChI WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Nom IUPAC Acide 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphtalèn-1-yl)méthyl]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 388.38
CID PubChem 8546
ChEBI CHEBI:50186
Poids de la formule 388.38
Pourcentage de pureté 99%