missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ Alkaline Cyanide Reagent in solution (100 ml MDB)
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Description
Quantity: 100mL
Spécification
Spécification
| Format | Liquid |
| Quantité | 100 ml |
| Type | Alkaline Cyanide Reagent |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu