Learn More
Bromure de pancuronium, MP Biomedicals™
Code produit. 11409381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
0.25 g
Conditionnement:
250mg
50mg
Code produit. 11409381
Marque: MP Biomedicals 0215605310
Identifiants chimiques
CAS 15500-66-0
Formule moléculaire C35H62Br2N2O4+2
Poids moléculaire (g/mol) 734.699
Numéro MDL MFCD00079223
Clé InChI NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-N
Synonyme 1,1'-[2β,3α,5α,16b,17b-3-17-bis(acetyloxy)-androstane-2,16-diyl]bis[1-methylpiperidinium]dibromide
CID PubChem 129893486
Nom IUPAC [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,16-bis(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate;dihydrobromide
SMILES CC(=O)OC1CC2CCC3C(C2(CC1[N+]4(CCCCC4)C)C)CCC5(C3CC(C5OC(=O)C)[N+]6(CCCCC6)C)C.Br.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Pancuronium bromide
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Poids de la formule 732.7
Forme physique Crystalline Powder