missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de pancuronium, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
0.25 g
Conditionnement:
250mg
50mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pancuronium bromide |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 732.7 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu