Learn More
Novus Biologicals™ PANK4 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Cellular Signaling |
| Cible | PANK4 |
| Synonyme | DKFZp547M242, EC 2.7.1.33, FLJ10782, hPanK4, pantothenate kinase 4, Pantothenic acid kinase 4 |
| Symbole de gène(s) | PANK4 |