Learn More
Buerkle™ Lunettes de sécurité panoramiques
Code produit 11961651 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11961651 Polycarbonate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11961651 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 25021001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.95€
    16.20€ / 1 pièces
    Économisez 0.75€
    4% de réduction
En stock
Une paire de lunettes de protection très confortables offrant une vision latérale dégagée.
  • S'adapte à la plupart des lunettes
  • 180° champ de vision
  • Ventilation latérale à travers les protections latérales
  • Sans revêtement
  • Avec des panneaux latéraux en polycarbonate
  • Conformément aux normes DIN EN 166, 168 et 170
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 166 - 168 et 170, DIN 4646/47
Revêtement de la lentille Uncoated
Couleur Translucent
Teinte de la lentille None
Type de produit Lunettes de protection
À utiliser avec (application) Protection oculaire
Couleur de la monture Transparent
Nb par paquet 1paire
Matériau Polycarbonate
Jetable Reusable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture polycarbonate
Protection UV UV400
Frame Type Vented Side Arms