Learn More
Motic™ Panthera TEC POL Epi Digital Microscope
Code produit. 17179368
Click to view available options
Types d’objectifs:
Plan achromatique CCIS™ UC
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17179368
Marque: Motic™ 1100403300021
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Panthera TEC POL state-of-the-art microscopes are designed for the inspection of all kinds of polarizing materials with birefringence and bireflection.
The Motic™ Panthera TEC POL models present high flexibility for the inspection of all kinds of polarizing materials, transparent samples and opaque specimens, from educational environments to industrial quality control. Even transparent birefringent structures from biology and medicine (heart muscle cells, secondary cell walls, etc.) can be detected by the Full Koehler illumination with exchangeable LED/halogen light source.
  • UC Plan Achromat objectives with focus on strain-free mounting for maximum darkness of image background
  • 3W LED incident light source can easily be changed to different color temperatures
  • Incident/transmitted stands additionally carry Full Koehler illumination with LED/halogen interchangeability
  • 360° rotatable stage for easy positioning of sample
  • Intermediate tube with focusable, centerable Bertrand lens is prepared for conoscopic analysis of crystals and mineral
  • 25° inclined Siedentopf type head with integrated camera
  • Widefield high eyepoint eyepieces UC-WF10X/20 mm with diopter adjustment and rubber eyecups
  • One eyepiece with crosshair reticle and positioning pivot
  • Intermediate body with rotatable analyzer 360°, Bertrand lens, polarizer and slot for compensators
  • Plan achromatic objectives LD PL 5X/0.13, 10X/0.25, 20X/0.40
  • CCIS™ Plan achromatic Strain-free objective UC PL P 40X/0.65/S
  • Motic Light Tracer: Light memory, sleep mode, reversed coded quintuple nosepiece LED light intensity and mode indicator
  • HDMI output, USB for external devices, Ethernet and Wi-Fi
  • Live display mode through Wi-Fi 1920 x 1080 (Full HD), Ethernet 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels (Full HD), or HDMI 1920 x 1080 (Full HD)
  • 5 GB internal memory
Spécification
Type de condenseur Condenseur pivotant achromatique Abbe N.A. 0,90/0,13
Transfert de données Wi-Fi, HDMI, Ethernet
Type de caméra CMOS Camera 5MP
Type d’affichage Live Display
Eyepiece Widefield UC-WF10X/20 mm
Type de tête Binocular Siedentopf Type
Type d’éclairage LED Koehler 3 W et halogène quartz 6 V/30 W avec contrôle d’intensité
Pouvoir grossissant 50X, 100X, 200X, 400X
Types d’objectifs Plan achromatique CCIS™ UC
Gamme de produits Panthera TEC POL Epi
Type de produit Microscope polarisant
Résolution 5 MP
À utiliser avec (application) Observation d’échantillons avec biréfringence et biréflectance
Comprend Blue Filter, Power Cord, Dust Cover, Allen Key, Adjustable Nosepiece Key, Spare HAL Bulb, Interference Color Chart, Screws, 4 Objectives
Type de logiciel ImagingOnDevice System (Panthera App Embedded)
Garantie 2 ans de pièces électriques / 5 ans de pièces mécaniques et optiques
Distance d’utilisation de 0,6 à 17,3 mm
Dimensions (L x l x H) 410 x 300 x 395 mm
Tension 110/240 V