Learn More
N-oxyde de pantoprazole, Mikromol™
Code produit 17912906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17912906 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17912906 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0099.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de pantoprazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantoprazole N-Oxide
CAS 953787-60-5
Noms d’analytes ou de composants Pantoprazole N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H15 F2 N3 O5 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
Formule InChI InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Nom IUPAC 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxi-1-oxidopiridin-1-io-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 399.37
Quantité 100 mg
Poids de la formule 399,07 g/mol