Learn More
Pantoprazole sodique, LoGiCal
Code produit 30457603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457603 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457603 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0099.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantoprazole sodium
CAS 138786-67-1
Noms d’analytes ou de composants Pantoprazole sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pantoprazole Sodium, 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Pantoloc, Pantoprazole sodium, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Zurcal
Formule InChI InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Nom IUPAC sodium;5-(difluorométhoxy)-2-[(3,4-diméthoxypyridin-2-yl)méthylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 405.35
Quantité 10 mg
Poids de la formule 405,0571 g/mol