Learn More
Pantoprazole sodique, Mikromol™
Code produit 17911676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17911676 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17911676 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0099.00
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pantoprazole sodique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantoprazole sodium
CAS 138786-67-1
Noms d’analytes ou de composants Pantoprazole sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Pantoprazole Sodium, 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Pantoloc, Pantoprazole sodium, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Zurcal
Formule InChI InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Nom IUPAC sodio;5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metilsulfinil]benzimidazol-1-uro
Poids moléculaire (g/mol) 405.35
Quantité 100 mg
Poids de la formule 405,0571 g/mol