Learn More
Sel de calcium d’acide (+)-pantothénique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10467070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467070 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10467070 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/0295/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 190°C
CAS 137-08-6
Couleur Blanc
pH 6.8 to 8.0
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire C18H32CaN2O10
Numéro MDL MFCD00002766
Synonyme calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
Clé InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Nom IUPAC Calcium ; Acide3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanoyl]amino]propanoique
Poids moléculaire (g/mol) 476.54
CID PubChem 131847364
Poids de la formule 476.52g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Densité Vapor Density: 16.4