Learn More
R&D Systems™ PAP Pen Fine Tip
Code produit 18710404 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18710404 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18710404 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP231111
 Article restreint
En stock
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Gamme de produits Novus
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Preparation of Working Solutions 1. Ready to be Used Directly on Wet Slides. Protocol Recommendations 1. Hold The Pen Point up and Press it with Your Fingertip to Take Blocked Air Out From The Pen Barrel to Prevent Overflow. 2. To Start, Press The Tip of The Pen Straight Down Until Fluid Starts Soaking The Tip and Then Draw a Circle Around The Specimen.
Type Tools and Accessories