Learn More
Epredia™ Stains de Papanicolaou EA
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
Type:
Coloration de Papanicolaou EA-50
EA-65
Conditionnement:
1 pièce
3.79L
Description
Contrôlez l’intensité et la teinte des couleurs dans vos travaux grâce aux colorations de Papanicolaou EA Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, utiles pour les colorations gynécologiques et non gynécologiques.
- Les EA-36 et EA-50 sont utilisés conjointement avec OG-6 pour la coloration gynécologique.
- EA-65 est utilisé avec OG-6 pour la coloration non gynécologique.
- L’EA modifiée est une modification de Gill qui minimise les précipitations, réduit le temps de coloration et ne contient pas de marron Bismarck.
Spécification
Spécification
| Type | EA-65 |
| Description de l’article | EA-65 ; 3,79 L (1 gal) |
| Quantité | 1 gal. |