Learn More
Epredia™ Stains de Papanicolaou EA
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 gal.
Type:
Coloration de Papanicolaou EA-50
EA-65
Förpackningsstorlek
1 pièce
3.79L
Beskrivning
Contrôlez l’intensité et la teinte des couleurs dans vos travaux grâce aux colorations de Papanicolaou EA Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, utiles pour les colorations gynécologiques et non gynécologiques.
- Les EA-36 et EA-50 sont utilisés conjointement avec OG-6 pour la coloration gynécologique.
- EA-65 est utilisé avec OG-6 pour la coloration non gynécologique.
- L’EA modifiée est une modification de Gill qui minimise les précipitations, réduit le temps de coloration et ne contient pas de marron Bismarck.
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Coloration de Papanicolaou EA-50 |
| Description de l’article | EA-50; 3.79L (1 Gal.) |
| Quantité | 1 gal. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Papanicolaou Stain EA-50
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering