Learn More
Epredia™ Papanicolaou OG-6 et Stains OG modifiés
Code produit. 10444340 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
Type:
OG-6
Conditionnement:
3.79L
Code produit. 10444340
Marque: Epredia™ 75211
Colorez les échantillons gynécologiques avec les OGS de coloration Epredia™ Papanicolaou.
Colorez les échantillons gynécologiques avec la coloration de Papanicolaou OG Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • OG-6 colore les zones kératinisées de la cellule
  • L’OG modifié est une modification de Gill qui minimise les précipitations et réduit le temps de coloration
  • Utilisez OG-6 avec EA-36 ou EA-50 lors de la coloration des échantillons gynécologiques
  • Utilisez des OG modifiés avec EA-65 pour la coloration des échantillons non gynécologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type OG-6
Quantité 1 gal.