Learn More
Brady™ Étiquettes en papier pour l’imprimante J2000
Le consommable en papier B-2550 peut être imprimé en couleur, à la demande, dans vos locaux avec l’imprimante couleur BradyJet J2000.
69.60€ - 249.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
---|---|
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Format | Rouleau |
Matériau | Papier |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17140451
|
Brady™
151119 |
22,86 mm | 22,86 mm |
69.60€
1200 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17160451
|
Brady™
151121 |
25,40 mm | 19,05 mm |
113.00€
2700 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17170451
|
Brady™
151122 |
33,02 mm | 15,24 mm |
88.50€
1600 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17150451
|
Brady™
151120 |
40,39 mm | 25,4 mm |
92.50€
1050 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17190451
|
Brady™
151124 |
50,80 mm | 12,7 mm |
113.00€
1900 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17180451
|
Brady™
151123 |
50,80 mm | 25,4 mm |
111.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17100461
|
Brady™
151125 |
63,50 mm | 31,75 mm |
148.00€
850 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17110461
|
Brady™
151126 |
69,85 mm | 31,75 mm |
162.00€
850 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17140461
|
Brady™
151129 |
76,20 mm | 127 mm |
167.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17120461
|
Brady™
151127 |
76,20 mm | 25,4 mm |
175.00€
1050 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17130461
|
Brady™
151128 |
76,20 mm | 50,8 mm |
183.00€
550 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17170461
|
Brady™
151132 |
101,60 mm | 50,8 mm |
244.00€
550 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17150461
|
Brady™
151130 |
101,60 mm | 101,6 mm |
249.00€
280 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17160461
|
Brady™
151131 |
101,60 mm | 152,4 mm |
240.00€
180 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Cette étiquette est une solution économique pour l’étiquetage général à durée de vie limitée qui peut être utilisée pour identifier les emballages.
Spécification
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Papier | |
Jet d'encre | |
Non stérile | |
-40°C | |
0,0069 in |
Blanc | |
Rouleau | |
Avant | |
Étiquettes | |
Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 | |
entre -40°C et +60°C | |
0,175 mm |