Learn More
Papier amidon iodé, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12960544 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12960544 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12960544 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 208 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    112.06€ / 50mL
    Économisez 8.94€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Noms d’analytes ou de composants Paper Starch iodide
Quantité 50 mL