Learn More
Thermo Scientific Chemicals Para rouge, teneur en colorant ca 95 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Para Red |
| Formule moléculaire | C16H11N3O3 |
| Numéro MDL | MFCD00003908 |
| Beilstein | 16, 165 |
| Synonyme | 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol |
| Poids de la formule | 293.27 |
| Qualité | Extra pur |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 25 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Para Red
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.