Learn More
Paracétamol (acétaminophène) 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30461534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461534 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461534 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0042.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Paracétamol (acétaminophène) 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paracetamol
CAS 103-90-2
Noms d’analytes ou de composants Paracetamol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetamide, N-(4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 4'-hydroxy-, 4'-Hydroxyacetanilide, 4-(Acetylamino)phenol, 4-(N-Acetylamino)phenol, 4-Acetamidophenol, 4-Acetaminophenol, 4-Hydroxyacetanilide, APAP, Abensanil, Acamol, Acenol, Acenol (pharmaceutical), Acetagesic, Acetalgin, Acetaminofen, Acetaminophen, Algotropyl, Alpiny, Alvedon, Amadil, Anaflon, Anelix, Anhiba, Apamid, Apamide, Banesin, Ben-u-ron, Bickie-mol, Biocetamol, Calpol, Captin, Cetadol, Citramon P, Claratal, Clixodyne, Crocin, Dafalgan, Daga, Daphalgan, Datril, Dial-a-gesic, Dirox, Disprol, Doliprane, Dolprone, Duorol, Dymadon, Efferalgan, Endophy, Enelfa, Eneril, Eu-Med, Exdol, Febrilex, Febrilix, Febro-Gesic, Febrolin, Fendon, Fepanil, Finimal, Gattaphen T, Gelocatil, Hedex, Homoolan, Jin Gang, Korum, Lestemp, Liquagesic, Lonarid, Lyteca, Lyteca Syrup, Momentum, Multin, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, N-Acetyl-4-hydroxyaniline, N-Acetyl-p-aminophenol, NAPA, NAPA (analgesic), NAPAP, NSC 109028, NSC 3991, Napafen, Naprinol, Nebs, Nobedon, Ortensan, Pacemo, Pacemol, Paldesic, Pamol, Panadol, Panadol Actifast, Panadol Extend, Panaleve, Panasorb, Panets, Panodil, Paracetamol, Paracetamol DC, Paracetamole, Paralen, Paramol, Paraspen, Parelan, Parmol, Pasolind N, Pedric, Perfalgan, Phenaphen, Phendon, Pinex, Pinex (pharmaceutical), Prodafalgan, Puerxitong, Pyrinazine, Resfenol, Resprin, Rhodapop NCR, Salzone, Sara, Tabalgin, Tachipirina, Tapar, Temlo, Tempanal, Tempra, Tralgon, Tylenol, Valadol, Valgesic, Vick Pyrena, p-(Acetylamino)phenol, p-Aceaminophenol, p-Acetamidophenol, p-Acetoaminophen, p-Hydroxyacetanilide, panadeine
Formule InChI InChI=1 S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11 H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC N-(4-hydroxyphényl)acétamide
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Quantité 1 mL
Poids de la formule 151,0633 g/mol