Learn More
Impureté F du paracétamol EP (acétaminophène) USP Composé apparenté F), Mikromol™
Product Code. 18090250
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
18090250 100 mg 100mg
18070560 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18090250 Supplier Mikromol Supplier No. MM0042.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté F du paracétamol EP (acétaminophène) USP Composé apparenté F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Nitrophenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H5 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Paracetamol Imp. F (EP), Acetaminophen USP Related Compound F, Acetaminophen USP RC F, 4-Nitrophenol, Ph Eur Paracetamol Impurity F, SKF-30569, p-nitrophenol, Acetaminophen Related Compound F, Paracetamol Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
SMILES Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Quantité 100 mg
Poids de la formule 139,0269 g/mol