Learn More
Thermo Scientific™ Cartons pour blocs de paraffine
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Capacité:
20 blocs de cassettes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Personnalisez le stockage grâce aux cartons pour blocs de paraffine Thermo Scientific™, disponibles dans de multiples capacités de stockage. Fabriqués en carton blanc, compatibles avec les tiroirs de paraffine 1250.
Carton 1251 :
- Contient des blocs de 20 cassettes
- Dimensions : 8,3 x 14,6 x 2,2 cm (3,25 x 5,75 x 0,875 in)
Carton 1252 :
- Contient des blocs de 10 cassettes
- Dimensions : 4,8 x 14,6 x 2,2 cm (1,875 x 5,75 x 0,875 in)
Carton 1253 :
- Contient des blocs de 4 cassettes
- Dimensions : 5,1 x 6,4 x 2,2 cm (2 x 2,5 x 0,875 in)
Spécification
Spécification
| Capacité | 20 blocs de cassettes |
| Profondeur (impériale) | 3.25 in. |
| Profondeur (métrique) | 8.3 cm |
| Hauteur (impériale) | 5.75 in. |
| Hauteur (métrique) | 14.6 cm |
| Largeur (impériale) | 0.875 in. |
| Largeur (métrique) | 2.2 cm |