Learn More
Liquide de paraffine, pur, blanc d’eau, d=0,83-0,86, Fisher Chemical
Code produit. p-7073359 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
Code produit. 11438702
Marque: Fisher Chemical P/0360/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Liquide de paraffine, pur, blanc d’eau, d = 0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8042-47-5
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
Numéro MDL 131611
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
CID PubChem 9566064
Nom IUPAC disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion -6°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 310°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Densité de vapeur >2
Viscosité 7.4 to 14.5 at 40°C
Forme physique Viscous Liquid
compliance-icons
Identifiant produit
  • Paraffin, liquid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.